[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)benzyl alcohol
OR14087-10G OR14087-1G OR14087-5G
APOSOR14087-10GEA 1690 EUR InStock
APOSOR14087-10G APOSOR14087-1G APOSOR14087-5G
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₂
MW: 249,7 g/mol
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689719
Numéro CAS: 924869-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité