3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR14098-250MGEA 16.1 EUR InStock
APOSOR14098-250MG APOSOR14098-5G APOSOR14098-1G
3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₄ClN₃O₂
MW: 197,5800 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010741
Numéro CAS: 50593-68-5
EINECS: 256-631-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité