1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid, 1-(Ethoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR14113-1G
APOSOR14113-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR14113-1G
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,22 g/mol
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07339354
Numéro CAS: 118133-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité