4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14117-1G OR14117-250MG OR14117-5G
APOSOR14117-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR14117-1G APOSOR14117-250MG APOSOR14117-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine
Formule: C₅H₈N₂S
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00462425
Numéro CAS: 2289-75-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité