Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
OR14134-25G OR14134-5G OR14134-1G
APOSOR14134-25GEA 87 EUR InStock
APOSOR14134-25G APOSOR14134-5G APOSOR14134-1G
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017093
Numéro CAS: 63435-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité