1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1414-10G OR1414-50G
APOSOR1414-10GEA 270 EUR InStock
APOSOR1414-10G APOSOR1414-50G
1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea
1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea
Formule: C₉H₁₀N₂OS
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041170
Numéro CAS: 86801-04-9
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité