4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14147-1G OR14147-250MG OR14147-5G
APOSOR14147-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR14147-1G APOSOR14147-250MG APOSOR14147-5G
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,1601 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689688
Numéro CAS: 104103-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité