L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2,3-Dihydrobenzo[b]furan-2-yl)methyl toluene-4-sulphonate
OR1415-1G OR1415-250MG
APOSOR1415-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR1415-1G APOSOR1415-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Formule: C₁₆H₁₆O₄S
MW: 304.37 g/mol
Point de fusion: 71.5…73.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797505
Numéro CAS: 94709-25-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité