4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
OR14173-100G OR14173-25G OR14173-5G
APOSOR14173-100GEA 679 EUR InStock
APOSOR14173-100G APOSOR14173-25G APOSOR14173-5G
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BO₃
MW: 232,086 g/mol
Point de fusion: 54…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972375
Numéro CAS: 128376-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité