2-Bromo-4-méthoxyphénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Brom-4-hydroxyanisole
OR14191-1G OR14191-25G OR14191-5G
APOSOR14191-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14191-1G APOSOR14191-25G APOSOR14191-5G
2-Bromo-4-méthoxyphénol
2-Bromo-4-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇BrO₂
Point d'ébullition: 115 °C
Point de fusion: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02113712
Numéro CAS: 17332-11-5
EINECS: 605-671-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité