4,6-Dichloronicotinate de méthyle 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14223-1G OR14223-25G OR14223-5G
APOSOR14223-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14223-1G APOSOR14223-25G APOSOR14223-5G
4,6-Dichloronicotinate de méthyle 95+%
4,6-Dichloronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04125732
Numéro CAS: 65973-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité