Acide α-oxothiophene-2-acetique 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR14231-100G OR14231-25G OR14231-5G
APOSOR14231-100GEA 768 EUR InStock
APOSOR14231-100G APOSOR14231-25G APOSOR14231-5G
Acide α-oxothiophene-2-acetique 96%
Acide α-oxothiophene-2-acetique
Formule: C₆H₄O₃S
Point de fusion: 88…95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005441
Numéro CAS: 4075-59-6
EINECS: 223-794-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité