3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14251-10G OR14251-5G
APOSOR14251-10GEA 435 EUR InStock
APOSOR14251-10G APOSOR14251-5G
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Point de fusion: 75…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02853017
Numéro CAS: 168551-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité