Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR14254-5GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR14254-5G APOSOR14254-10G APOSOR14254-1G
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride 97%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
Formule: C₆H₉ClO₂
MW: 148,5875 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200863
Numéro CAS: 40191-32-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité