1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxy-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR14256-1G OR14256-5G OR14256-25G
APOSOR14256-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR14256-1G APOSOR14256-5G APOSOR14256-25G
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Formule: C₁₄H₁₈BNO₅
MW: 291,11 g/mol
Point de fusion: 102…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039006
Numéro CAS: 290331-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité