Dess-Martin periodinane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR14263-25GEA 35 EUR InStock
APOSOR14263-25G APOSOR14263-250G APOSOR14263-100G
Dess-Martin periodinane
Dess-Martin periodinane
Formule: C₁₃H₁₃IO₈
MW: 424,15 g/mol
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130127
Numéro CAS: 87413-09-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité