3-Iodoanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-iodoanisole
OR14264-100G
APOSOR14264-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR14264-100G
3-Iodoanisole 98%
3-Iodoanisole
Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 243…244 °C
Densité: 1.78 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001048
Numéro CAS: 766-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité