5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
OR14269-25G OR14269-5G
APOSOR14269-25GEA 253 EUR InStock
APOSOR14269-25G APOSOR14269-5G
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₈BrN₃
MW: 238,09 g/mol
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00558911
Numéro CAS: 78583-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité