4-Hydroxytetrahydropyran 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-4-ol, Tetrahydro-4H-pyran-4-ol
OR14305-100G OR14305-25G OR14305-5G
APOSOR14305-100GEA 116 EUR InStock
APOSOR14305-100G APOSOR14305-25G APOSOR14305-5G
4-Hydroxytetrahydropyran 97%
4-Hydroxytetrahydropyran
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,1317 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C/15mmHg
Densité: 1.071 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006633
Numéro CAS: 2081-44-9
EINECS: 218-210-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité