Thiazol-2-ylmethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)thiazole, 2-Thiazolemethanol
OR14307-5G OR14307-25G
APOSOR14307-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR14307-5G APOSOR14307-25G
Thiazol-2-ylmethanol
Thiazol-2-ylmethanol
Formule: C₄H₅NOS
MW: 115,1500 g/mol
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200855
Numéro CAS: 14542-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité