10-Hydroxydecanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14308-25G OR14308-5G OR14308-100G
APOSOR14308-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR14308-25G APOSOR14308-5G APOSOR14308-100G
10-Hydroxydecanoic acid 98%
10-Hydroxydecanoic acid
Formule: C₁₀H₂₀O₃
MW: 188,26 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010510
Numéro CAS: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité