10-Bromodecanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14309-100G OR14309-500G
APOSOR14309-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR14309-100G APOSOR14309-500G
10-Bromodecanoic acid 98%
10-Bromodecanoic acid
Formule: C₁₀H₁₉BrO₂
MW: 251,16 g/mol
Point d'ébullition: 163…165 °C/2mmHg
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: >231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014388
Numéro CAS: 50530-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité