Amantadine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14310-100G OR14310-25G OR14310-500G
APOSOR14310-100GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR14310-100G APOSOR14310-25G APOSOR14310-500G
Amantadine 95%
Amantadine
Formule: C₁₀H₁₇N
Point de fusion: 206…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074732
Numéro CAS: 768-94-5
EINECS: 212-201-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité