4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Aminophénazone
APOSOR14314-25GEA 91.6 EUR InStock
APOSOR14314-25G APOSOR14314-100G
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one 98+%
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,24 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003145
Numéro CAS: 83-07-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité