3-(Diméthylamino)phénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR14323-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR14323-1G APOSOR14323-5G
3-(Diméthylamino)phénol
3-(Diméthylamino)phénol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C
Point de fusion: 80…84 °C
Point d'éclair: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002264
Numéro CAS: 99-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité