Acide 2,2-diméthylsuccinique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,4-butanedioic acid, α,α-Dimethylsuccinic acid
OR14327-10G OR14327-25G
APOSOR14327-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14327-10G APOSOR14327-25G
Acide 2,2-diméthylsuccinique
Acide 2,2-diméthylsuccinique
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004196
Numéro CAS: 597-43-3
EINECS: 209-899-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité