Acide 6-méthoxysalicylíque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14337-1G OR14337-5G
APOSOR14337-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14337-1G APOSOR14337-5G
Acide 6-méthoxysalicylíque
Acide 6-méthoxysalicylíque
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674090
Numéro CAS: 3147-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité