Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR14339-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR14339-5G APOSOR14339-250MG APOSOR14339-1G
Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique
Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213463
Numéro CAS: 16200-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité