Quinhydrone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Benzoquinone-hydroquinone, p-Benzoquinone hydroquinone complex, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol (1:1)
OR14340-100G OR14340-250G OR14340-500G
APOSOR14340-100GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR14340-100G APOSOR14340-250G APOSOR14340-500G
Quinhydrone
Quinhydrone
Formule: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
MW: 218,21 g/mol
Point de fusion: 173…174 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010310
Numéro CAS: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité