Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR14343-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR14343-1G APOSOR14343-5G APOSOR14343-250MG
Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Thiazole-2-carbaldehyde
Formule: C₄H₃NOS
MW: 113,13 g/mol
Point d'ébullition: 61…63 °C/15mmHg
Densité: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142924
Numéro CAS: 10200-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité