4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR14353-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR14353-5G APOSOR14353-25G APOSOR14353-1G
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00228182
Numéro CAS: 33233-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité