Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
OR14354-1G OR14354-250MG
APOSOR14354-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR14354-1G APOSOR14354-250MG
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,1986 g/mol
Point d'ébullition: 134…135 °C/2.3mmHg
Densité: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411542
Numéro CAS: 16205-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité