7-Bromoindoline-2,3-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR14358-25G OR14358-5G OR14358-100G
APOSOR14358-25GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR14358-25G APOSOR14358-5G APOSOR14358-100G
7-Bromoindoline-2,3-dione 95%
7-Bromoindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄BrNO₂
Point de fusion: 191…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00774354
Numéro CAS: 20780-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité