2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14384-1G OR14384-5G
APOSOR14384-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR14384-1G APOSOR14384-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₇H₁₃NO₃
MW: 279,3 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160581
Numéro CAS: 4364-02-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité