5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(p-Tolyl)-1H-tetrazole
OR14403-1G OR14403-250MG
APOSOR14403-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR14403-1G APOSOR14403-250MG
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Formule: C₈H₈N₄
MW: 160,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318164
Numéro CAS: 24994-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité