Methyl-5-iodsalicylate
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR14411-25GEA 170 EUR InStock
APOSOR14411-25G
Methyl-5-iodsalicylate
Methyl-5-iodsalicylate
Formule: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016462
Numéro CAS: 4068-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité