Methyl-5-bromosalicylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-hydroxybenzoate
OR14417-25G OR14417-5G OR14417-100G
APOSOR14417-25GEA 48 EUR InStock
APOSOR14417-25G APOSOR14417-5G APOSOR14417-100G
Methyl-5-bromosalicylate
Methyl-5-bromosalicylate
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016460
Numéro CAS: 4068-76-2
EINECS: 223-776-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité