Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1442-1G OR1442-5G
APOSOR1442-1GEA 118 EUR InStock
APOSOR1442-1G APOSOR1442-5G
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formule: C₈H₇NO₂S
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797484
Numéro CAS: 82782-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité