3-Hydroxy-4-nitrobenzoate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
OR14421-5G OR14421-25G
APOSOR14421-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14421-5G APOSOR14421-25G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoate de méthyle 97%
3-Hydroxy-4-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Point de fusion: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016997
Numéro CAS: 713-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité