4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14472-1G OR14472-250MG
APOSOR14472-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR14472-1G APOSOR14472-250MG
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Formule: C₁₄H₁₆ClNO₃
MW: 281,74 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00954911
Numéro CAS: 139084-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité