2-Amino-3-nitrophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
OR14485-25G OR14485-5G
APOSOR14485-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR14485-25G APOSOR14485-5G
2-Amino-3-nitrophénol
2-Amino-3-nitrophénol
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 212…213 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010875
Numéro CAS: 603-85-0
EINECS: 210-060-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité