Pyridine-2-carboxamidoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Pyridylamidoxime, N'-Hydroxypicolinimidamide, 2-Pyridinecarboxamide Oxime, N-Hydroxypicolinimidamide
OR14504-25G OR14504-5G
APOSOR14504-25GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR14504-25G APOSOR14504-5G
Pyridine-2-carboxamidoxime
Pyridine-2-carboxamidoxime
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085159
Numéro CAS: 1772-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité