5-Chloro-1-pentyne 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR14511-25G OR14511-5G
APOSOR14511-25GEA 120 EUR InStock
APOSOR14511-25G APOSOR14511-5G
5-Chloro-1-pentyne 98%
5-Chloro-1-pentyne
Formule: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C/145mmHg
Densité: 0.968 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001014
Numéro CAS: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité