(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14534-10G OR14534-25G
APOSOR14534-10GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR14534-10G APOSOR14534-25G
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,2631 g/mol
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269687
Numéro CAS: 131685-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité