N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: endo-N-Hydroxybicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboximide
OR14538-25G OR14538-100G OR14538-500G
APOSOR14538-25GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR14538-25G APOSOR14538-100G APOSOR14538-500G
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide 97%
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167583
Numéro CAS: 21715-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité