(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR14556-25GEA 111 EUR InStock
APOSOR14556-25G APOSOR14556-100G APOSOR14556-10G
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 97%
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈BrNO₄
MW: 344,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237571
Numéro CAS: 62129-39-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité