Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR14558-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR14558-5G APOSOR14558-1G APOSOR14558-10G
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 97%
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH


Formule: C₂₄H₂₀BrNO₄
MW: 466,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273460
Numéro CAS: 198561-04-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité