N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-p-Me-Phe-OH, Boc-Phe(4-Me)-OH
OR14572-5G
APOSOR14572-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR14572-5G
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,336 g/mol
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317027
Numéro CAS: 80102-26-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité