Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-L-3-Nitrophenylalanine, Boc-Phe(3-NO₂)-OH, 3-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
OR14580-1G OR14580-5G
APOSOR14580-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR14580-1G APOSOR14580-5G
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₆
MW: 310,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317033
Numéro CAS: 131980-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité