(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Phe(4-NO2)-OH, Boc-Phe(4-NO₂)-OH, N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine, Boc-p-nitro-Phe-OH
OR14584-100G
APOSOR14584-100GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR14584-100G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₆
MW: 310,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038128
Numéro CAS: 33305-77-0
EINECS: 251-450-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité